Learn More
Isopropil 3-Mercaptopropionato, TRC
Código de producto. 30240778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240778 2.5 g 2.50 g
30240482 500 mg 500 miligramos
30240961 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8729082.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7383-64-4
Fórmula molecular C6H12O2S
Peso molecular (g/mol) 148.22
Nombre IUPAC Propan-2-IL 3-sulfanilpropanoato
SMILES CC(C)OC(=O)CCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 3-Mercaptopropionate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2S/c1-5(2)8-6(7)3-4-9/h5,9H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0558