Learn More
3-aminocrotonato de isopropilo, TRC
Código de producto. 30392555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392555 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30392555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8240301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 3-Aminocrotonate
CAS 14205-46-0
Fórmula molecular C7 H13 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
SMILES CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N
Nombre IUPAC (Z)-3-aminobut-2-enoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 143.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0946