Learn More
Isopropil (2S)-7-Cyano-4-(piridina-2-ilmetil)-1,2,3,4-tetrahidrociclopenta[b]indol-2-ilcarbatomato, TRC
Código de producto. 30138214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138214 25 mg 25 miligramos
30137962 50 mg 50 miligramos
17904855 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI06570525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1029692-15-6
Fórmula molecular C22 H22 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 374.44
Sinónimo 1-Methylethyl N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamate, (S)-[7-Cyano-4-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-yl]carbamic Acid Isopropyl Ester, LY 2452473, 1-Methylethyl Ester N-[(2S)-7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-4-(2-pyridinylmethyl)cyclopent[b]indol-2-yl]carbamic Acid;
Nombre IUPAC isopropil N-[(2S)-7-ciano-4-(2-piridimetil)-2,3-dihidro-1H-ciclopenta[b]indol-2-il]carbamato
SMILES CC(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2c(C1)n(Cc3ccccn3)c4ccc(cc24)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl (2S)-7-Cyano-4-(pyridin-2-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-2-ylcarbamate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N4O2/c1-14(2)28-22(27)25-17-10-19-18-9-15(12-23)6-7-20(18)26(21(19)11-17)13-16-5-3-4-8-24-16/h3-9,14,17H,10-11,13H2,1-2H3,(H,25,27)/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1743