Learn More
2-metillactato de isopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl 2-Methyllactate |
| CAS | 34900-10-2 |
| Fórmula molecular | C7H14O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Isopropyl alpha-Hydroxyisobutyratel, Isopropyl 2-Hydroxy-2-methylpropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)10-6(8)7(3,4)9/h5,9H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-metilpropanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 146.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0943 |