Learn More
Éter isopropílico 2-isopropilfenílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 14366-59-7 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. K (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccccc1C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-propan-2-il-2-propan-2-iloxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 178.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1358 |