Learn More
Isopropil 2-furoato (~90%), TRC
Código de producto. 30179098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179098 2.5 g 2.50 g
30178949 500 mg 500 miligramos
30178974 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8245652.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6270-34-4
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.16
Sinónimo Isopropyl 2-furylcarboxylate, NSC 35576
Nombre IUPAC Propan-2-Yl-furan-2-carboxilato
SMILES CC(C)OC(=O)c1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-Furoate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-6(2)11-8(9)7-4-3-5-10-7/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.063