Learn More
2-bromobenzoato de isopropilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10165892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10165892 1 g 1 g
10045032 10 g 10 g
10108834 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10165892 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00166DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 59247-52-8
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.1
Clave InChI QTCRCHHNKWSPHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 603261
Nombre IUPAC 2-bromobenzoato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-bromobenzoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Cantidad 1 g
Sinónimo isopropyl 2-bromobenzoate, isopropyl o-bromobenzoate, methylethyl 2-bromobenzoate, prop-2-yl 2-bromobenzoate, isopropyl 2-bromobenzoate #, isopropyl2-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid isopropyl ester, 2-bromobenzoic acid, isopropyl ester, benzoic acid, 2-bromo-,1-methylethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 97%