Learn More
Isopropil 2-Bromo-2-metilpropanoato, TRC
Código de producto. 30132817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132817 5 g 5 g
30006841 500 mg 500 miligramos
30009692 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8746385G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51368-55-9
Fórmula molecular C7H13O2Br
Peso molecular (g/mol) 209.08
Sinónimo 1-Methylethyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-Bromoisobutyrate, Isopropyl alpha-Bromoisobutyrate;
Nombre IUPAC propan-2-il 2-bromo-2-metilpropanoato
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0099