Learn More
Isopropil 2-bromo-2-metilpropanoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10420764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10420764 100 g 100 g
10160792 10 g 10 g
10170792 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10420764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01764FA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 51368-55-9
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD00055235
Clave InChI UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
Nombre IUPAC propan-2-il 2-bromo-2-metilpropanoato
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.2600g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 97%