Learn More
2-(4-isobutilfenil)propanoato de isopropilo, Mikromol™
Código de producto. 17942806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17942806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17942806 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.23
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-isobutilfenil)propanoato de isopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 64622-17-9
Nombres de analitos o componentes Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 248.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1776 g/mol