Learn More
2-(3-benzoilfenil)propionato de isopropilo, Mikromol™
Código de producto. 30050544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050544 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050544 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.21
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(3-benzoilfenil)propionato de isopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
CAS 220662-26-0
Nombres de analitos o componentes Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O3/c1-13(2)22-19(21)14(3)16-10-7-11-17(12-16)18(20)15-8-5-4-6-9-15/h4-14H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)propanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 296.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1412 g/mol