Learn More
Isopropil (1S)-(+)-10-canforsulfato, TRC
Código de producto. 30394679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394679 10 g
30394335 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82438010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247078-58-6
Fórmula molecular C13H22O4S
Peso molecular (g/mol) 274.38
Sinónimo (1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxo-Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C[C@@]12CC[C@@H](C1(C)C)CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O4S/c1-9(2)17-18(15,16)8-13-6-5-10(7-11(13)14)12(13,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1239
Porcentaje de pureza >95%