Learn More
Isopropil (1R)-(+)-Canforsulfato, TRC
Código de producto. 30389248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389248 10 g 10 g
30399829 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82437510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1242184-40-2
Fórmula molecular C13 H22 O4 S
Peso molecular (g/mol) 274.38
Sinónimo 1-Methylethyl (1R,4S)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonate
Nombre IUPAC isopropil [(1R,4S)-7,7-dimetil-2-oxo-norbornano-1-il] metanosulfonato
SMILES C(S(OC(C)C)(=O)=O)[C@]12C(C)(C)[C@](CC1=O)(CC2)[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl (1R)-(+)-Camphorsulfate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O4S/c1-9(2)17-18(15,16)8-13-6-5-10(7-11(13)14)12(13,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1239
Porcentaje de pureza >95%