Learn More
Bromuro de isopropenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112774 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10684175 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10112774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427751000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13291-18-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13291-18-4 , 109-99-9
Fórmula molecular C3H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 145.28
Número MDL MFCD00192240
Clave InChI LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isopropenylmagnesium bromide, isopropenylmagnesium bromide solution, isopropenyl magnesium bromide, bromo prop-1-en-2-yl magnesium, magnesium, bromo 1-methylethenyl, bromo isopropenyl magnesium, 1-methylethenylmagnesium bromide, 2-propen-2-ylmagnesium bromide, prop-1-en-2-ylmagnesium bromide, lftyalbvgvngli-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 4187787
Nombre IUPAC magnesio; prop-1-eno; bromuro
SMILES CC(=C)[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropenylmagnesium bromide
Nombre de nota 0.5M Solution in THF
Color De naranja a blanco
Densidad 0.9270g/mL
Punto de ebullición 67.0°C
Temperatura de inflamación 2°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH2=C(CH3)MgBr
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.927
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.28
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropenylmagnesium bromide, 05M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.