Learn More
Éster de pinacol del ácido isopropenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 126726-62-3 |
| Fórmula molecular | C9H17BO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(isopropenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17BO2/c1-7(2)10-11-8(3,4)9(5,6)12-10/h1H2,2-6H3 |
| SMILES | CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-prop-1-en-2-il-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 168.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.1322 |