Learn More
Isopropanol, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12556817 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 l
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12556817 5 l Tambor de plástico 5 LT
1 options
Código de producto. 12556817 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444250050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    88.65€ / 5 litros
    Ahorro 12.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
CAS 67-63-0
Punto de fusión -89.5 °C
Densidad 0.7850 g/ml
Punto de ebullición De 81.0 °C a 83.0 °C
Temperatura de inflamación 12 °C
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C3H8O
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Índice de refracción De 1.3760 a 1.3780
Cantidad 5 l
Índice Merck 15,5254
Gravedad específica 0.785
Sinónimo alcohol isopropílico, 2-hidroxipropano, avantina, dimetilcarbinol, alcohol sec-propílico, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, cloruro de metileno, dmf y acetona, miscible con alcohol, éter y cloroformo, insoluble en soluciones de sales
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.1
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Viscosidad 2.27 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.