Learn More
Isopropanol, especificado según los requisitos de Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
250 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10326404 2.5 L 2.50 LT
10441664 250 mL 250 ML
10041174 1 L 1 LT
15214724 10 L 10 LT
15224724 25 L 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10326404 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396980025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    118.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Punto de fusión -89.5°C
Absorbancia 0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm
Color De marrón a púrpura
Aspecto Clear colorless liquid
Densidad 0.7850g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Identificación C: Passes Test (EP)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido de fusión baja
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Gravedad específica 0.785
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Viscosidad 2.27 mPa.s (20°C)
Agua 0.5% max.
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.