Learn More
Isopropanol 99,8+%, para análisis de residuos, Disol™, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| pH | 7 |
| Punto de fusión | -89.5°C |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 43mmHg at 20°C |
| Viscosidad | 2.27 mPaS at 20°C |
| Punto de ebullición | 81°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Propan-2-ol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.