Learn More
2-isopropanol, grado de biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. 17170576 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17170576 500 ml 500 ml
17140576 1 l 1 litro
17150576 2.5 L 2.50 litro
17160576 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17170576 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2618500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Para la precipitación de ácidos nucleicos | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Para precipitación de ácidos nucleicos
Ultrapure reactivo que puede utilizarse en aplicaciones fundamentales como la purificación y precipitación de ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol isopropílico, 2-hidroxipropano, avantina, dimetilcarbinol, alcohol sec-propílico, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
pH 7
Punto de fusión -89,5 °C
Absorbancia 0,015 UA máx. a 254 nm, 0,10 UA máx. a 230 nm, 0,20 UA máx. a 220 nm, 1,00 UA máx. a 205 nm
Color Incolora
Densidad 0.785 g/cm³
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1,3740 a 1,3760 (a 25 °C)
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,9 %
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 43 mmHg a 20 °C
Viscosidad 2,27 mPa/s a 20 °C
Agua 0,05% máx.
Punto de ebullición 81 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol, Molecular Biology Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P338-Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol