Learn More
Isopropanol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11428782 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 l
25 L
25 l
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11428782 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
12698645 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10477070 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10588630 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10284200 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10070320 5 l Frasco de plástico 5 LT
10595729 5 l Recipiente de plástico 5 LT
10306390 25 l Recipiente de metal 25 LT
10731974 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11428782 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7490/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.13€
    35.70€ / 500 ml
    Ahorro 13.43€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Isopropanol, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión -89,5 °C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 43mmHg at 20°C
Viscosidad 2.27 mPaS at 20°C
Punto de ebullición 81°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.