Learn More
Isopropanol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10477070 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 l
25 L
25 l
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10477070 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
11428782 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
12698645 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10588630 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10284200 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10070320 5 l Frasco de plástico 5 LT
10595729 5 l Recipiente de plástico 5 LT
10306390 25 l Recipiente de metal 25 LT
10731974 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10477070 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7490/15
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 67-63-0 | Fórmula molecular: C3H8O | Peso molecular: 60,096 g/mol
Isopropanol, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifications
pH 7
Punto de fusión -89,5 °C
Color Incolora
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 43 mmHg a 20 °C
Viscosidad 2,27 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 81 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propan-2-ol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol