Learn More
Isopropanol d8, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571431 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10499310 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10571431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    466.00€ / 25 g
    Ahorro 44.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22739-76-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 68.15
Número MDL MFCD00044341
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Sinónimo 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
Nombre IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuterioxipropano
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopropanol-d8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D
Densidad 0.8900g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CD3)2CDOD
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.15
Grado NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropanol-d8
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.