Learn More
Isopropanol, 99 %, para bioquímica e histología, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropanol |
| Punto de fusión | -89.5°C |
| Absorbancia | 0.01 max. at 300nm, 0.03 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm |
| Densidad | 0.7850g/mL |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | 12°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Índice de refracción | 1.3760 to 1.3780 |
| Gravedad específica | 0.785 |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHOH |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.