Learn More
Isopropanol, 99.5+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 l
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 litros
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173240 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10215390 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10399752 5 l Bidón de metal 5 LT
10100172 10 L Bidón de metal 10 LT
10592921 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10173240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149320025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    81.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 17.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Punto de fusión -89,5 °C
Nombre de nota 99.8+%
Densidad 0.7850g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Residuos después de la evaporación 0.005 % max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Gravedad específica 0.785
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Viscosidad 2.27 mPa.s (20°C)
Agua 0.2% Max. (K.F.)
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Índice Merck 15, 5254
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Pure
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.