Learn More
Isopropanol, 99.5+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753424 25 L Bidón de metal 25 LT
10111733 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10085103 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753424 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Punto de fusión -89.5°C
Densidad 0.7850g/mL
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Gravedad específica 0.785
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Viscosidad 2.27 mPa.s (20°C)
Agua 0.2% max.
Índice Merck 15, 5254
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.