Learn More
Isopropanol, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15881022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15881022 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10364162 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10743793 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10227163 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15881022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.50€
    42.70€ / 500 ml
    Ahorro 3.80€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hartosol, petrohol, isopropanol, sec-propyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, dimethylcarbinol, avantine, 2-propanol, isopropyl alcohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Punto de fusión -89.5°C
Nombre de nota Over Molecular Sieves
Color Incolora
Acidez 0.0005% max. (as C2H5COOH)
Densidad 0.7850 g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.785
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Viscosidad 2.27 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Índice Merck 15, 5254
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Peso molecular (g/mol) 60.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol