Learn More
Isopropanol-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropanol-13C |
| CAS | 21388-65-8 |
| Fórmula molecular | 13CC2H8O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol-2-13c |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1 |
| SMILES | C[13CH](C)O |
| Nombre IUPAC | (213C)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 61.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.0609 |