Learn More
Yoduro de isopropamida, LoGiCal
Código de producto. 30460207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460207 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460207 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1058.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropamide Iodide
CAS 71-81-8
Nombres de analitos o componentes Isopropamide Iodide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H33 N2 O . I
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isopropamide Iodide, Benzenepropanaminium, γ-(aminocarbonyl)-N-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenyl-, iodide (1:1), (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)diisopropylmethylammonium iodide (6CI,7CI), Ammonium, (3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)diisopropylmethyl-, iodide (8CI), Benzenepropanaminium, γ-(aminocarbonyl)-N-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenyl-, iodide (9CI), 2,2-Diphenyl-4-diisopropylaminobutyramide methiodide, 5579 MD, Darbid, Dipramid, Dipramide, Isamid, Isopropamide iodide, Marygin-M, Piaccamide, Priamide, Priazimide, R 79, SKF 4740, Sanulcin, Tyrimide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2O.HI/c1-18(2)25(5,19(3)4)17-16-23(22(24)26,20-12-8-6-9-13-20)21-14-10-7-11-15-21;/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3,(H-,24,26);1H
Tipo de solución Neat
SMILES [I-].CC(C)[N+](C)(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2)C(C)C
Nombre IUPAC (4-amino-4-oxo-3,3-difenilbutil)-metil-di(propan-2-il)azanio; yoduro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 480.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.1638 g/mol