Learn More
Isoprocarb, TRC
Código de producto. 30005890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005890 1 g 1 g
30135844 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8224001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2631-40-5
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 193.24
Sinónimo Isoprocarb, Carbamic acid, methyl-, o-cumenyl ester (7CI,8CI), Phenol, 2-(1-methylethyl)-, methylcarbamate (9CI), 2-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, 2-Isopropylphenyl methylcarbamate, BAY 39731, Bayer 39,731, ENT 25670, Etrofolan, Isoprocarb, MIPC, Mipcin, Mipcine, Mobucin, NSC 191479, OMS 32, PPC 3, Ro 7-5050, o-Cumenyl N-methylcarbamate, o-Cumenyl methylcarbamate, o-Isopropylphenol methylcarbamate, o-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, o-Isopropylphenyl methylcarbamate, Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-(N-methylcarbamate)
Nombre IUPAC (2-propan-2-ilfenilo) N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1ccccc1C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprocarb
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103