Learn More
Isoprinosina, TRC
Código de producto. 17948124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948124 100 mg 100 miligramos
17968224 1 g 1 g
17990095 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17948124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI822350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36703-88-5
Fórmula molecular C10 H12 N4 O5 . 3 C9 H9 N O3 . 3 C5 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 1115.23
Sinónimo Inosine 1-(Dimethylamino)-2-propanol 4-(Acetylamino)benzoate, Aviral, Delimmun, Groprinosin, Imunovir, Imunoviral, Inosine Acedobene Dimepranol, Inosine Pranobex, Inosiplex, Isoprinosin, Isoprinosina, Isoviral, Methisoprinol, Metyzoprynol, Modimmunal, NP 113, NPT 10381, Pranosina, Pranosine, Viruxan;
Nombre IUPAC ácido 4-acetamidobenzoico; 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno; 1-(dimetilamino)propano-2-ol
SMILES CC(O)CN(C)C.CC(O)CN(C)C.CC(O)CN(C)C.CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O.CC(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)O.CC(=O)Nc3ccc(cc3)C(=O)O.OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6C(=O)NC=Nc56
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine Pranobex
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O5.3C9H9NO3.3C5H13NO/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18;3*1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13;3*1-5(7)4-6(2)3/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18);3*2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13);3*5,7H,4H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-;;;;;;/m1....../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1114.5546
Porcentaje de pureza >95%