Learn More
Monóxido de isopreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359715 25 g 25 g
11349715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19768.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1838-94-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Isoprene monoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monóxido de isopreno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1838-94-4
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00075225
Clave InChI FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
PubChem CID 92166
Nombre IUPAC 2-etenil-2-metiloxirano
SMILES CC1(CO1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprene monoxide
Densidad 0.857
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación −8°C (17°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 104216
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 97%