Learn More
Bromohidrina de isopreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoprene Bromohydrin |
| CAS | 36219-40-6 |
| Fórmula molecular | C5H9BrO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-methyl-3-buten-2-ol, 4-Bromo-3-hydroxy-3-methyl-1-butene, 4-Bromo-3-methyl-3-hydroxy-1-butene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO/c1-3-5(2,7)4-6/h3,7H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | C=CC(O)(C)CBr |
| Peso molecular (g/mol) | 165.03 |