Learn More
Isoprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16472189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472189 1 g 1 g
16441426 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472189 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0468
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprenaline hydrochloride
CAS 51-30-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H18ClNO3
Cantidad 1 g
Sinónimo Isoproterenol hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 80 mg/mL (322.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (201.84 mM)
SMILES OC1=CC=C(C(O)CNC(C)C)C=C1O.Cl
Peso molecular (g/mol) 247.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation