Learn More
Clorhidrato de isopronalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11683009 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11683009 5 g 5 g
11915431 25 g 25 g
11925431 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11683009 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437210050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-30-9
Fórmula molecular C11H18ClNO3
Peso molecular (g/mol) 247.72
Número MDL MFCD00012603,MFCD00064548
Clave InChI IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benceno-1,2-diol; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprenaline hydrochloride
Punto de fusión 165.0°C to 175.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoprenaline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprenaline hydrochloride