Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemisulfato de isoprenalino
Código de producto. 15783457 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15783457 25 g 25 g
15773457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15783457 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 299-95-6 | C11H17NO3·1/2H2O4S | 520.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 299-95-6
Fórmula molecular C11H17NO3·1/2H2O4S
Peso molecular (g/mol) 520.59
Clave InChI ZOLBALGTFCCTJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoprenaline sulphate, isoprenaline sulfate, aleudrin, novodrine, aleudrine sulfate, isoproterenol sulfate, dl-isoprenaline sulfate, dl-isoproterenol sulfate, d,l-isoproterenol sulfate, +--isoprenaline sulfate
PubChem CID 8239
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benceno-1,2-diol;ácido sulfúrico
SMILES CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprenaline hemisulfate
Punto de fusión 83.0°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.59