Learn More
Isopimpinellina, TRC
Código de producto. 30006896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006896 50 mg 50 miligramos
18031650 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82195050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482-27-9
Fórmula molecular C13 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 246.22
Sinónimo Isopimpinellin (6CI), 4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, 5-Methoxyxanthotoxin, 8-Methoxybergapten, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
Nombre IUPAC 4,9-dimetoxifuro[3,2-g]cromo-7-uno
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2c(OC)c3ccoc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopimpinellin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0528