Learn More
Ácido Isopárico, TRC
Código de producto. 30135609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135609 100 mg 100 miligramos
17973445 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI821940100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5835-26-7
Fórmula molecular C20 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 302.45
Sinónimo 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-, [1R-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)]-, Isopimaric acid (6CI), Podocarp-7-en-15-oic acid, 13β-methyl-13-vinyl- (7CI), Podocarp-7-en-15-oic acid, 13β-methyl-13-vinyl-, (-)- (8CI), (1R,4aR,4bS,7S,10aR)-7-Ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, (+)-Isopimaric acid, 7,15-Isopimaradien-18-oic acid, Isopimaric acid A, δ7,15-Isopimaric acid
Nombre IUPAC (1R,4aR,4bS,7S,10aR)-7-etenil-1,4a,7-trimetil-3,4,4b,5,6,8,10,10a-octahidro-2H-fenantoreno-1-ácido carboxílico
SMILES C[C@@]1(CC[C@H]2C(=CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O)C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopimaric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,7,15-16H,1,6,8-13H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246