Learn More
Ácido Isopilácarpico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30132764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132764 5 mg 5 miligramos
30132415 25 mg 25 miligramos
30041353 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8219605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101769-87-3
Fórmula molecular C11 H17 N2 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 248.25
Sinónimo 1H-Imidazole-5-butanoic acid, α-ethyl-β-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2R,3R)-2-etil-3-(hidroximetil)-4-(3-metilimidazol-4-il)butanoato
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1137
Porcentaje de pureza >95%