Learn More
Isofitol, TRC
Código de producto. 30402091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402091 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30402091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87450510ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophytol
CAS 505-32-8
Fórmula molecular C20H40O
Cantidad 10 mL
Sinónimo 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
Nombre IUPAC 3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol
Peso molecular (g/mol) 296.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.3079