Learn More
Isofitol, TRC
Código de producto. 30393501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393501 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30393501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8745051ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Isophytol
CAS 505-32-8
Fórmula molecular C20H40O
Cantidad 1 mL
Sinónimo 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
Nombre IUPAC 3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol
Peso molecular (g/mol) 296.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.3079
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.