Learn More
Isofitol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418517 50 g 50 g
11408517 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18583.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296.539 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-32-8
Fórmula molecular C20H40O
Peso molecular (g/mol) 296.539
Número MDL MFCD00048380
Clave InChI KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
PubChem CID 10453
Nombre IUPAC 3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophytol
Densidad 0.8519
Punto de ebullición 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Índice de refracción 1.4571
Cantidad 50 g
Beilstein 1783243
Índice Merck 14,5198
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.54
Porcentaje de pureza 95%