Learn More
Isofitol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408517 10 g 10 g
11418517 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18583.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296.539 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-32-8
Fórmula molecular C20H40O
Peso molecular (g/mol) 296.539
Número MDL MFCD00048380
Clave InChI KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
PubChem CID 10453
Nombre IUPAC 3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophytol
Densidad 0.8519
Punto de ebullición 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Índice de refracción 1.4571
Cantidad 10 g
Beilstein 1783243
Índice Merck 14,5198
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.54
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isophytol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophytol