Learn More
Dicloruro de isoftaloilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dicloruro de isoftaloilo se utiliza en una variedad de polímeros y fibras de rendimiento, en los que afecta a la resistencia a las llamas, la estabilidad de la temperatura, la resistencia química y la flexibilidad. Además, es un estabilizador eficaz para los prepolímeros de uretano debido a su capacidad para eliminar agua. También se utiliza en materias primas de fibra aromática.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Es sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isophthaloyl dichloride |
| Punto de fusión | 42°C to 45°C |
| Densidad | 1.388 |
| Punto de ebullición | 275°C to 278°C |
| Temperatura de inflamación | 180°C (356°F) |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 638342 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Mostrar más |