Learn More
Dicloruro de isoftaloilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442638 100 g 100 g
11458426 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15904.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloruro de isoftaloilo se utiliza en una variedad de polímeros y fibras de rendimiento, en los que afecta a la resistencia a las llamas, la estabilidad de la temperatura, la resistencia química y la flexibilidad. Además, es un estabilizador eficaz para los prepolímeros de uretano debido a su capacidad para eliminar agua. También se utiliza en materias primas de fibra aromática.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Es sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-63-8
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 203.018
Número MDL MFCD00000678
Clave InChI FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,3-dicarbonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthaloyl dichloride
Punto de fusión 42°C to 45°C
Densidad 1.388
Punto de ebullición 275°C to 278°C
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 638342
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.02
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isophthaloyl dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride