Learn More
Dicloruro de isoftaloilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10775381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10775381 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10205410 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11935051 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10775381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122661000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-63-8
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 203.02
Clave InChI FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,3-dicarbonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthaloyl dichloride
Punto de fusión 43.0°C to 45.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 276.0°C
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(COCl)2
Cantidad 100 g
Beilstein 09,IV,3295
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether and other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isophthaloyl dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.