Learn More
Cloruro de isoftaloilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isophthaloyl Chloride |
| CAS | 99-63-8 |
| Fórmula molecular | C8H4Cl2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 203.02 |