Learn More
Cloruro de isoftaloilo, TRC
Código de producto. 30405896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405896 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30405896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI822015250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthaloyl Chloride
CAS 99-63-8
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Peso molecular (g/mol) 203.02