Learn More
Cloruro de isoftaloilo, TRC
Código de producto. 30393549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393549 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30393549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8220152.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthaloyl Chloride
CAS 99-63-8
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Peso molecular (g/mol) 203.02