Learn More
Isoftalonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436756 250 g 250 g
11426756 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23900.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-17-5 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-17-5
Fórmula molecular C8H4N2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00001795
Clave InChI LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalonitrile, 1,3-dicyanobenzene, isophthalodinitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, m-dicyanobenzene, 3-cyanobenzonitrile, m-benzenedinitrile, isoftalodinitril, 1,3-benzodinitrile, m-phthalodinitrile
PubChem CID 12276
ChEBI CHEBI:38218
Nombre IUPAC benceno-1,3-dicarbonitrilo
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalonitrile
Punto de fusión 159°C to 163°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación >150°C (302°F)
Olor Almond-like
Cantidad 250 g
Beilstein 1072209
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%