Learn More
Ácido isofálico, TRC
Código de producto. 30133187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133187 2.5 g 2.50 g
30135947 500 mg 500 miligramos
17948524 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8220082.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-91-5
Fórmula molecular C8 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 166.13
Sinónimo Isophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid (9CI, ACI), Isophthalic acid (8CI), 3-Carboxybenzoic acid, HA 20, HA 20 (acid), Isoterephthalic acid, m-Benzenedicarboxylic acid, m-Carboxybenzoic acid, m-Dicarboxybenzene, m-Phthalic acid, m-Phthalic acid, NSC 15310
Nombre IUPAC ácido benceno-1,3-dicarboxílico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0266